Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
214-952-1
MDL number:
Form:
powder
biological source
synthetic (organic)
sterility
non-sterile
form
powder
solubility
DMSO: soluble 14 mg/mL at ≤60 °C, H2O: insoluble
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h13-17,20H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
DJTOLSNIKJIDFF-LOVVWNRFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
mCAR (constitutive androstane receptor) inverse agonist; testosterone metabolite.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?