Przejdź do
A2503
DL-Alanine β-naphthylamide hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CONHC10H7·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.72
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
EC Number:
277-736-6
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
258-260 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
InChI key
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
DL-alanine β-naphthylamide (DLABN) has been used as a substrate to treat Listeria in the hydrolysis test to compare methods for the identification of Listeria species. It has been used as a substrate in the hydrolysis of DLABN to differentiate Listeria monocytogenes from other Listeria species.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)