Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 921,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
921,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
application(s)
agriculture
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99% | description ≥99% | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility 0.5 M HCl: 10 mg/mL |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hemisulfate salt
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?