Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
EC Number:
205-866-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725412
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
D-Arginine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
226 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Gene Information
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Application
D-Arginine has been used:
- as an organic substrate to study the metabolic versatility of freshwater sedimentary archaea feeding on different organic carbon sources
- to study its role in the inhibition of Pseudorabies virus (PRV) plaque formation by arginase
- as a reference standard for chromatographic separation
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?