Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 476,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
476,00 zł
Nazwa produktu
Adenosine 5′-(β,γ-imido)triphosphate lithium salt hydrate, ≥93% (HPLC), powder
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H17N6O12P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
PVKSNHVPLWYQGJ-KQYNXXCUSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% (HPLC), powder | description ≥85% (HPLC), powder | description Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial | description BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial |
| biological source natural (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source microbial | biological source microbial |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder | form crystalline | form powder |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate ≥85% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/204/494/05808804-1ca7-44bf-b6c5-d4934dc7cb85/640/05808804-1ca7-44bf-b6c5-d4934dc7cb85.png)