Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł 763,20 zł |
1 case | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
763,20 zł
Cena katalogowa848,00 złZaoszczędź 10%material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2149E
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
volume range
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
compatibility
for use with Eppendorf 4810 .5-10 μl
Eppendorf Research/Reference .5-10 μl
Eppendorf Research Pro .5-10 μl
Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
Mettler-Toledo VoluMate .5-10 μl
Nichiryo/BenchMate .5-10 μl
Socorex/Wheaton Calibra/822 .2-2 μl/1-10 μl
Transferpette Single/Multi-Channel .5-10 μl
Transferpette Multi-Channel (Limited Draw) 2-20 μl
Transferpette Ultra-Micro 2-20 μl
General description
Application
Packaging
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ART 20E, volume range 0.5-10 μL, sterile | description ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile | description ART Gel 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile | description ART XLP, volume range 5-100 μL, sterile |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149E | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2149 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2155P | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 2159P |
| feature RNase free, DNase free, barrier | feature DNase free, RNase free, barrier | feature barrier, DNase free, RNase free | feature DNase free, RNase free, barrier |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| volume 0.5—10 μL | volume 0.5—20 μL | volume 0.5—20 μL | volume 5—100 μL |
| material colorless | material colorless tip | material colorless | material colorless |
| packaging pack of 960 ea (Racked), case of 5 packs | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® self-sealing barrier pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?