Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-565-6
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160410
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctype
Type VIII-A
form
powder
α-amylase activity
≥1 unit/mg solid
β-amylase activity
≥1 unit/mg solid
contains
lactose as extender
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for waste prevention when used in starch ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Packaging
Package size based on α-amylase activity
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of maltose from starch in 3 min at pH 6.9 at 20 °C.
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?