The initial weight of the powder is 40 g.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 433,00 zł |
5 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
433,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
feed ratio
29:1 (ratio)
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
Preparation Note
For the 1 Liter size, use 630 mL of water.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description BioReagent, Molecular Biology, 29:1 (ratio) | description 97 atom % 13C, from potato |
| form powder | form powder |
| grade Molecular Biology | grade - |
| feed ratio 29:1 (ratio) | feed ratio - |
| foreign activity DNase, RNase and protease, none detected | foreign activity - |
| product line BioReagent | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide/Bis-acrylamide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
79-06-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the initial weight of the powder
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
I purchased the item A2792-100ML, however, there are no instructions on how to reconstitute this so that I have a 30% acrylamide/bis solution. Where can I find instructions?
1 answer-
The instructions on how to use Product A2792 to make 100 mL of a 40 percent solution are provided on the Product Detail Page in the DESCRIPTION section under the heading of Reconstitution:
"To make up 100 ml of A2792, slowly add 63 ml distilled or deionized water to the container and dissolve contents. Do not divide the solid. This makes 100 ml of a 40% stock solution."
To use this 100 mL of the 40% solution to in turn make a 30% solution, add additional distilled or deionized water to bring the total volume to 133 mL; the total volume can be measured in a graduated cylinder. It should take roughly 30 mL of additional water, but the total volume (133 mL) needs to be measured accurately.
.
Alternatively, it be more convenient to order the Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1, which we list as Product A3574. Please see the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a3574.Helpful?
-