Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 792,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
792,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ACV5, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~58 kDa
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using extracts of Sf9 cells infected with baculovirus
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- dot blot
- immunocytochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone ACV5, purified from hybridoma cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description clone V5-10, purified from hybridoma cell culture | description IgG fraction of antiserum |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form IgG fraction of antiserum |
| clone ACV5, monoclonal | clone 3I3, recombinant monoclonal | clone V5-10, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?