Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3580,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
V5-10, monoclonal
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL, western blot: 0.5-1 μg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone V5-10, purified from hybridoma cell culture | description Magnetic agarose, Suspension | description clone GG-5, purified from hybridoma cell culture | description clone ACV5, purified from hybridoma cell culture |
| biological source mouse | biological source - | biological source - | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate magnetic beads | conjugate - | conjugate unconjugated |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form - | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| clone V5-10, monoclonal | clone - | clone GG-5, monoclonal | clone ACV5, monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?