Przejdź do
A301000
DMT-dA(bz)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
2-8°C
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
500 Å
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A401000C301000C401000
description
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
description
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
description
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥95.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
capacity
≥99 % (Coupling Efficiency)
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dA(bz)-CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)