Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł 411,40 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19F3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
411,40 zł
Cena katalogowa484,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1NC(=O)N2CCC(CC2)c3ccccc3C(F)(F)F
InChI
1S/C20H19F3N2O3/c21-20(22,23)16-7-3-1-5-14(16)13-9-11-25(12-10-13)19(28)24-17-8-4-2-6-15(17)18(26)27/h1-8,13H,9-12H2,(H,24,28)(H,26,27)
InChI key
MEAQCLPMSVEOQF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A1120 is a selective non-retinoid ligand for retinol-binding protein 4 (RBP4).
A1120 is a selective non-retinoid ligand for retinol-binding protein 4 (RBP4). RBP4 transports retinol from the liver to extrahepatic tissues and RBP4 lowering is reported to improve insulin sensitivity in mice. A1120 is a high affinity non-retinoid ligand for RBP4 which disrupts the interaction between RBP4 and its binding partner transthyretin (TTR). It binds to the same site as retinol and induces changes in the orientation (compared to the retinol bound form) of loops at the RBP4-TTR interaction interface.A1120 lowers RBP4 and retinol levels in a dose-dependent manner, to a similar extent as seen with fenretinide. However, unlike fenretinide (Sigma# H7779), A1120 does not have beneficial effects on insulin resistance.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description for serum, plasma and cell culture supernatants | description 97% | description for serum, plasma and cell culture supernatants |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?