Przejdź do
A3157
Alcian Blue 8GX
Dye content, ≥50%, certified by the Biological Stain Commission
Synonim(y):
Alcian Blue, Ingrain Blue 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H68Cl4CuN16S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1298.86
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
251-705-7
MDL number:
Colour Index Number:
74240
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alcian Blue 8GX, powder or crystals, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder or crystals
composition
Dye content, ≥50%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
εmax
195-400 at 617-630 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Application
Certified for use in staining in Mowry′s pH 2.5 method, in Scott′s pH 5.7 method, and in Kreyberg′s method for keratin and mucin.
Alcian Blue 8GX has been used for the staining of sulfated proteoglycans in murine MPC (mesenchymal progenitor cell) nodule. It has been used for the staining of sulfated proteoglycans in bovine articular chondrocytes.
Biochem/physiol Actions
Alcian Blue 8GX is a cationic dye. It forms insoluble complexes with acidic glycosaminoglycans, thereby helping in the quantitative determination of glycosaminoglycans. It is also used for the staining of bone and cartilage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A526805500A9186
description
powder or crystals, certified by the BSC
description
powder
description
-
description
BioReagent, suitable for detection of glycoproteins
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
color
dark blue
color
blue
color
-
color
-
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
composition
Dye content, ≥50%
composition
Dye content, 45-65%
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcian Blue 8GX
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can the A9186 Alcian blue 8GX be used for the same assay as the A3157 Alcian blue 8GX previously used for mice spinal cord histology (frozen sections)?
    1 answer
    1. A9186 is intended to demonstrate glycoproteins when performing electrophoresis, while A3157 is intended for use with tissue sections. It is then tested on paraffin sections of small intestine, trachea, and larynx using different methods. Since A9186 was not tested for use with tissue sections, it is possible that it might not stain as well as product A3157, which was performance tested on paraffin sections. The same principle applies to other Alcian Blue 8GX products that are not tested for specific applications. It is advised to try using A9186, as the staining may be acceptable. If the staining is not acceptable, it is recommended to consider ordering A3157.