Przejdź do
A9186
Alcian Blue 8GX
BioReagent, suitable for detection of glycoproteins
Synonim(y):
Alcian Blue, Ingrain Blue 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H68Cl4CuN16S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1298.86
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-705-7
Colour Index Number:
74240
MDL number:
eCl@ss:
32160702
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~50%
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for detection of glycoproteins
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
General description
Alcian Blue 8GX is a cationic phthalocyanine dye. It has an ability to interact with sulphated glycosaminoglycan. It is used as a counterstain to visualize histological tissue sections. In addition, alcian blue 8GX also aids in the in-situ quantification of marine biofilms produced by marine bacteria.
Application
Alcian Blue 8GX has been used:
  • for the quantification of sulphated glycosaminoglycan
  • to stain differentiated chondrocytes to access proteoglycan′s synthesis by these cells
  • to stain Multi-lineage differentiation of hemangioma-derived perivascular cells (Hem-PCs)
  • in histological staining to detect neutral and charged carbohydrate residues
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5268A315705500
description
BioReagent, suitable for detection of glycoproteins
description
powder
description
powder or crystals, certified by the BSC
description
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for detection of glycoproteins
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, 45-65%
composition
Dye content, ≥50%
composition
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcian Blue 8GX
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)