Przejdź do
A3159
Adenine hemisulfate salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.17
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-286-5
Beilstein/REAXYS Number:
3820263
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 10 mg/mL
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine is a component of DNA, RNA, cofactors nicotinamide adenine dinucleotide (NAD). It is also part of flavin adenine dinucleotide (FAD) and signaling molecules cyclic adenosine monophosphate(cAMP).
Application
Adenine hemisulfate salt has been used:
  • as component of auxotrophy selection reagent for yeast culture
  • as essential nutrient to improve yeast transformation efficiency
  • as a component of synthetic complete (SC) medium for yeast culture
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hemisulfate salt
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hola! A qué temperatura he de conservar ése reactivo? Gracias!
    1 answer
    1. This product can be stored at room temperature.