Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
7500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 494,00 zł |
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 682,00 zł |
30000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
75000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
150000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
494,00 zł
biological source
bakers yeast
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥300 units/mg protein
mol wt
~141,000 (four subunits)
purified by
crystallization
storage condition
(Tightly closed. Dry)
sustainability
Sustainability features
color
beige
optimum pH
8.6-9.0
suitability
suitable for recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Yeast alcohol dehydrogenase 1 (ADH1) belongs to the family of zinc-containing alcohol dehydrogenases. It is a homotetramer with each subunit containing one catalytic domain and coenzyme-binding domain.
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryThis product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in fuel cell research. For more information see the article in biofiles.
Application
Biochem/physiol Actions
Isoelectric point: 5.4-5.8
Optimal pH: 8.6-9.0
Substrates: Yeast ADH is most active with ethanol and its activity decreases as the size of the alcohol increases or decreases. Branched chain alcohols and secondary alcohols also have very low activity.
KM (ethanol) = 2.1 × 10-2 M
KM (methanol = 1.3 × 10-1 M
KM (isopropanol) = 1.4 × 10-1 M
Inhibitors: Compounds that react with free sulfhydryls, including N-alkylmaleimides and iodoacetamide.
Zinc chelator inhibitors, including 1,10-phenanthroline,
8-hydroxyquinoline, 2,2′-dipyridyl, and thiourea.
Substrate analogue inhibitors, including β-NAD analogs, purine and pyrimidine derivatives, chloroethanol, and fluoroethanol.
Extinction Coefficient: E1% = 14.6 (water, 280 nm)
Features and Benefits
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥300 units/mg protein, mol wt ~141,000 (four subunits) | description ≥300 units/mg protein, lyophilized powder (contains buffer salts), Mw 141-151 kDa | description - | description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein |
| specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥10 units/mg protein |
| biological source bakers yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source yeast |
| suitability suitable for recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH | suitability - | suitability - | suitability - |
| form powder | form lyophilized powder (contains buffer salts) | form powder | form lyophilized powder |
| mol wt ~141,000 (four subunits) | mol wt Mw 141-151 kDa | mol wt ~150,000 | mol wt - |
| optimum pH 8.6-9.0 | optimum pH 8.6-9.0 | optimum pH - | optimum pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcohol Dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?