Przejdź do
A3428
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6980,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C284H432N84O79S7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6511.44
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.32
EC Number:
232-994-9
MDL number:
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Aprotinin from bovine lung, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine lung
Quality Segment
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
mammalian sample(s)
solubility
H2O: 5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Application
Aprotinin from bovine lung has been used in insulin and glucagon-like peptide-1 assay. It has also been used a in western blotting.
Aprotinin is largely used as an inhibitor of trypsin.
Biochem/physiol Actions
Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor that forms stable complexes with and blocks the active sites of enzyme. This binding is reversible, and most aprotinin-protease complexes will dissociate at extreme pH levels >10 or <3. Structurally, Aprotinin is a monomeric globular protein derived from bovine lung that consists of 58 amino acids, arranged in a single polypeptide chain with three crosslinking disulfide bridges.
Aprotinin is a natural polypeptide of 58 amino acids. It possesses hemostatic/antiplasmin action and helps to reduce bleeding during surgeries. This prevents the necessity of blood transfusion.
Preparation Note
This product is a lyophilized powder that has been cell culture tested. It has an activity of 3-7 TIU/mg.
Other Notes
One Trypsin Inhibitor Unit (TIU) will decrease the activity of two trypsin units by 50%, where one trypsin unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-alpha-benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide per minute at pH 7.8 and 25°C. Another commonly used unit is the KIU, with 1 TIU = 1,300 KIU.
When benzoyl-L-arginine ethyl ester (BAEE) is used as substrate one BAPNA unit is approx. 45BAEE μmolar units at pH8.0 at 25°C or approx. 9,000 BAEE A253 units at pH7.6 at 25°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A610610820A1153
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
description
BioUltra, 3-8 TIU/mg solid, ≥98% (SDS-PAGE)
description
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
description
lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
powder
form
crystalline (fine)
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinin from bovine lung
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the shelf life and where should I store the product after I have reconstitued it with H2O?
    1 answer
    1. The powder form has an assigned shelf life of two years. This product is soluble in water and aqueous buffers. Please see the link below, page two, for solution stability as this is pH-dependent:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/424/461/a3428pis.pdf