Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 900,00 zł |
500000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
1000000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
900,00 zł
biological source
bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥1,000 units/mg solid
mol wt
27 kDa
technique(s)
cell based assay: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
pH Optimum for activity: pH 8.5 - 9
Approximately 500-1,500 un/ml achromopetidase can be used to lyse cells at a density of OD600=0.6 over 2 hours at 37 °C.
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥1,000 units/mg solid | description partially purified powder, ≥20,000 units/mg solid | description free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research | description recombinant, expressed in Sf9 cells |
| specific activity ≥1,000 units/mg solid | specific activity ≥20,000 units/mg solid | specific activity ≥1000 U/mg | specific activity ≥4,000 units/μg protein |
| biological source bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1) | biological source - | biological source bacterial | biological source - |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form partially purified powder | form lyophilized powder | form solution |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) cell analysis | application(s) - |
| suitability suitable for cell lysis | suitability - | suitability suitable for cell lysis | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Achromopeptidase from bacteria
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?