Przejdź do
A3574
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
Synonim(y):
30% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
5 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32110600
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
29:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide, where bis-acrylamide is a cross-linking agent. On the other hand, acrylamide is a water soluble monomer which helps in forming a transparent stable insoluble gel.
Application
These 30% (w/w) acrylamide/bis-acrylamide solutions are available at the most common ratios for use in protein and nucleic acid electrophoresis. The concentration is based on the total weight of both the acrylamide and bis-acrylamide.
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution has been used as a constituent in the preparation of 4% stacking gel and 10% resolving gel during sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) gel electrophoresis. It has also been used as a precursor for polyacrylamide lid fabrication by photopatterning methods.
Preparation Note
Solution prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1533A9099
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
description
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
description
Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
crystals
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
feed ratio
29:1
feed ratio
-
feed ratio
-
foreign activity
Protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?