Przejdź do
A3773
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine hydrochloride hydrate
≥99%
Synonim(y):
THA hydrochloride hydrate, Tacrine hydrochloride, Tetrahydroaminacrine hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
230,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.72 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
284-286 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
O.Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H14N2.ClH.H2O/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H;1H2
InChI key
PXGRMZYJAOQPNZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43)
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism and Histamine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7992292817246344
description
≥99%
description
≥99%
description
suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
description
97%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
97%
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... ACHE(43)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
284-286 °C (lit.)
mp
284-286 °C (lit.)
mp
238-240 °C
mp
290 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)