Przejdź do
A3795
Ammonium nitrate
suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Ammonia nitrate, NH4NO3 , Nitric acid ammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.04
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
229-347-8
MDL number:
Form:
powder, crystals or chunks
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder, crystals or chunks
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
SMILES string
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fertilizer Research: Ammonium nitrate is pivotal in agricultural studies, particularly in optimizing the nitrogen cycle and nutrient management in soil to enhance crop yields and minimize environmental impact. Its effectiveness as a nitrogen source in fertilizer formulations continues to be a key focus in agricultural sciences (Śniegowska et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
221244256064
description
suitable for plant cell culture
description
ACS reagent, ≥98%
description
99.999% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
form
powder, crystals or granules
form
crystals and lumps
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
bp
210 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium nitrate
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)