Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
369,00 zł
Nazwa produktu
1-Aminobenzotriazole,
Quality Segment
product category
bioactive small molecules
assay
≥98% (TLC)
form
powder
greener alternative product score
old score: 93
new score: 46
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
mp
81-84 °C (lit.)
solubility
ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
SMILES string
Nn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H2
InChI key
JCXKHYLLVKZPKE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 98% | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP) | description ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC) |
| assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay ≥99% (CP) | assay ≥98% (Chiral Purity, HPLC), ≥98% (CP) |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility ethanol: 49-51 mg/mL, clear, pale yellow to yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| greener alternative product score old score: 93 | greener alternative product score - | greener alternative product score old score: 47 | greener alternative product score old score: 45 |
| mp 81-84 °C (lit.) | mp - | mp 270-275 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?