Przejdź do
A4056
Amrinone
Synonim(y):
5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one, Inamrinone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.20
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-390-0
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt A4056, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(=CNC1=O)c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N3O/c11-9-5-8(6-13-10(9)14)7-1-3-12-4-2-7/h1-6H,11H2,(H,13,14)
InChI key
RNLQIBCLLYYYFJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
rat ... Pde3a(50678)
Biochem/physiol Actions
Simple, non-glycoside cardiotonic agent, possibly via its phosphodiesterase III (PDE-III) inhibitory action.
Simple, non-glycoside cardiotonic agent, possibly via its phosphodiesterase III (PDE-III) inhibitory action. Independent of its cardiac effects, amrinone provides protection against ischemia-reperfusion injury in kidney, liver, and heart.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amrinone
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)