Przejdź do
A4142
Azaserine
≥98% (TLC)
Synonim(y):
O-Diazoacetyl-L-serine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-061-6
Beilstein/REAXYS Number:
1726602
MDL number:
eCl@ss:
32039090
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to yellow-green
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
InChI key
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
General description
Chemical structure: amino acid derivatives
Application
Used in cell culture for the selection of HGPRT revertants.
Biochem/physiol Actions
Azaserine is an antibiotic and antifungal; it may also act as a tumor inducer. It is a structural analog of glutamine and competes with glutamine in binding to enzymes involved in purine biosynthesis. Azaserine inhibits purine biosynthesis by covalently reacting with cysteine residues in the enzyme active sites, such as in formylglycinamide ribonucleotide amidotransferase and PRPP amidotransferase. Azaserine can induce DNA damage via the formation of carboxymethylated bases and O6-methylguanine. Secretion of exo-1,3-β-glucanase and germ-tube formation of Candida albicans were inhibited by azaserine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1164ENAH9A7D40A5
description
≥98% (TLC)
description
Hybri-Max™, γ-irradiated, 50x, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
description
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
color
off-white to yellow-green
color
-
color
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azaserine
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)