Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 234,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
234,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture | description ≥99% (TLC) | description EMPROVE® EVOLVE | description ≥ 98.0 %, ISOM8™, suitable for cell culture |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay 98.5-101.0% dry basis | assay ≥ 98.0 % |
| product line BioReagent | product line - | product line EMPROVE® EVOLVE | product line ISOM8™ |
| mp 233-235 °C (lit.) | mp 233-235 °C (lit.) | mp 233-235 °C (lit), 233-235 °C (lit.) | mp 233-235 °C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagine monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?