Przejdź do
137251
L-Asparagine monohydrate
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
L-Asparagine Monohydrate, FCC, (S)-(+)-2-Aminosuccinamic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 x 100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
MDL number:
eCl@ss:
32150313
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Każdy zestaw zawiera 3 x 100G próbki/próbek; każda z nich pochodzi z indywidualnie wyprodukowanej partii. Te zestawy są przeznaczone wyłącznie do użytku przy kwalifikacji materiału w zastosowaniach komercyjnych.
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
assay
98.5-101.0% dry basis
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin and microbial, tested
mp
233-235 °C (lit), 233-235 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4284A8381A7094
description
EMPROVE® EVOLVE
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99% (TLC)
description
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
non-animal source
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0%
impurities
Endotoxin and microbial, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
application(s)
-
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
application(s)
advanced drug delivery
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagine monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia