Przejdź do
A4377
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide
≥80% (spectrophotometric assay), suitable for cell culture
Synonim(y):
AdoMet, SAM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
375,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23IN6O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
222-486-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120787
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide, ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[I-].C[S+](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H22N6O5S.HI/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);1H/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChI key
XQMWYLXPEGFCFT-XKGORWRGSA-N
Application
S-(5′-Adenosyl)-L-methionine (SAM, AdoMet) is used as a primary methyl donor molecule in mammalian cell culture and the first step metabolite in methionine biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Methyl donor; cofactor for enzyme-catalyzed methylations, including catechol O-methyltransferase (COMT) and DNA methyltransferases (DNMT). Although present in all cells, it is concentrated in liver where 85% of all methylation reactions occur. It is also involved in regulating liver function, growth, and response to injury.
Analysis Note
Purity based on UV and HPLC.
Disclaimer
This material is very unstable at room temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7007A2408A9384
description
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
description
≥75%
description
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
description
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥80% (spectrophotometric assay), ≥80% (HPLC)
assay
≥75%
assay
≥80% (spectrophotometric assay), ≥80% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. We are looking for one carbon metabolites in our serum samples, SAM is one of them. In our lab, we have S-(5′-Adenosyl)-L-methionine iodide (A4377). Can this chemical be used as one of the standards for the derivatisation-based GC-MS analysis?
    1 answer
    1. This product is not a standard and has not been tested for suitability for GC derivatization. Unfortunately, there is no SAM standard available in the product catalog.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?