Przejdź do
A4418
Ammonium sulfate
Molecular Biology, ≥99.0%
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Mascagnite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352314
NACRES:
NA.31
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Solubility:
H2O: 0.667 g/mL
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
affinity binding assay: suitable, protein purification: suitable
impurities
≤0.005% Insolubles
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.667 g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
absorption
≤0.025 at 280 at 1 M, ≤0.03 at 260 at 1 M
suitability
suitable for flow cytometry, suitable for molecular biology
application(s)
metabolomics
microbiology
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium sulfate is a versatile inorganic sulfate salt, plays crucial role in biochemical research, molecular biology, and cell culture. It serves as an indispensable tool for purifying antibodies and precipitating or fractionating proteins. Furthermore, it is instrumental in crystallographic analysis of nucleic acids and proteins and also used as a nitrogen supplement in synthetic laboratory media. Our premium-grade Ammonium Sulfate is meticulously crafted to be DNase, RNase, and Protease-free, ensuring its suitability for cutting-edge research.
Application
Ammonium sulfate helps in quick precipitation of celluar proteins. Ammonium sulfate may be used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies. It is also useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins.Ammonium sulfate has been used
  • in the preparation of ′Blue Silver′ colloidal Coomassie stain for proteins.
  • to precipitate the Shiga-like toxin from the culture supernatant.
  • for precipitaion of viral particles from the culture supernatant.
Features and Benefits
  • Heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
  • Free from DNase, RNase, and protease
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2150OPA4915
description
Molecular Biology, ≥99.0%
description
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Molecular biology grade.
description
ACS reagent, ≥99.0%
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 0.667 g/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium sulfate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the average particle size (APS) of this powder?
    1 answer
    1. The particle size is not determined for this product.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. New Jersey, USA
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    works well
    I used this product to perform ammonium sulfate-mediated precipitation on cell culture media, and it has worked very well. I will keep buying this in future.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review