Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1400,00 zł
biological source
algae (Rhodophyceae)
Quality Segment
type
Type A
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
transition temp
transition temp 32-38 °C (1.5%)
gel strength
>650 g/cm2
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Application
- to perform metal(loid)-related phenotyping of the Arabidopsis thaliana metal-sensitive mutant strains
- as a component of Murashige and Skoog (MS) media to culturing Arabidopsis thaliana seeds
- to culture Cicer arietinum L. (Chickpea) seeds for Agrobacterium rhizogenes mediated root transformation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type A, suitable for plant cell culture | description microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder | description Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular | description High gel strength, suitable for plant cell culture |
| form powder | form powder | form granular | form powder |
| gel strength >650 g/cm2 | gel strength - | gel strength - | gel strength >1000 g/cm2 |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, protein purification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable |
| biological source algae (Rhodophyceae) | biological source synthetic, algae (Rhodophyceae) | biological source algae (Rhodophyceae) | biological source algae (Rhodophyceae) |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| transition temp transition temp 32-38 °C (1.5%) | transition temp congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O) | transition temp transition temp 32-39 °C | transition temp transition temp 32-38 °C (1.5%) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?