Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
~95%
Form:
solid
assay
~95%
form
solid
storage temp.
2-8°C
Other Notes
A mixture of structural isomers TB1 and TB2.1
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?