Przejdź do
A4781
Asialofetuin from fetal calf serum
Type I (Sigma designation)
Synonim(y):
Asialofetuin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
powder
Biological source:
bovine (calf) serum
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (calf) serum
Quality Segment
type
Type I (Sigma designation)
form
powder
impurities
salt, essentially free, ≤0.5% N-acetylneuraminic acid
solubility
0.85% sodium chloride: soluble 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Asialofetuin is a glycoprotein with three asparagine-linked triantennary complex carbohydrate chains and terminal N-acetylgalactosamine residues.
Application
Asialofetuin from fetal calf serum has been used:
  • to quantitate the plant Ricin toxin′s B subunit (RTB) lectin activity in β-phaseolin signal peptide (P)–proinsulin gene (INS)–RTB plants by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • quantitate VP7:RTB fusion protein in transformed potato tissues by ELISA
  • as a glycoprotein substrate to measure the receptor-binding activity of recombinant RTB and NSP490–RTB fusion proteins
  • to study the nature of the interaction between ferritin and the placenta
Incorporation of asialofetuin (AF) in liposomes strongly enhance delivery to and endocytosis by cells displaying the AF receptor, notably hepatocytes. This provides a very efficient route for gene therapy.
Biochem/physiol Actions
Asialofetuin exhibits affinity to asialoglycoprotein receptor (ASGP-R) on hepatocytes and uses the receptor to enter the cell. This property allows asialofetuin to be used as a ligand to deliver drugs to hepatocytes and as a competitive inhibitor to ASGP-R.
Preparation Note
Prepared by a modification of Spiro, R.G., J. Biol. Chem., 235, 2860 (1960).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3385A1908F2379
description
Type I (Sigma designation)
description
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
Type II (Sigma designation)
description
lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
bovine (calf) serum
biological source
-
biological source
bovine
biological source
bovine serum (fetal)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
solubility
0.85% sodium chloride: soluble 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear to hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤0.5% N-acetylneuraminic acid, salt, essentially free
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
impurities
≤1.0% N-acetylneuraminic acid, salt, essentially free
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asialofetuin from fetal calf serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. To wich fetuin corresponds your product A4781 (Asialofetuin from fetal calf serum). Is it Protein Fetuin-A ? Uniprot entry: P12763 FETUA_BOVIN or protein Fetuin-B ? Uniprot entry: Q58D62 FETUB_BOVIN Do you have de amino acid sequence?
    1 answer
    1. The form of fetuin has not been determined. This material has not been sequenced. The minimum allowable sialic acid content is 0.5%. The molecular weight is approximately 44,200 daltons. The starting material for this product has a molecular weight of approximately 48,400 including an estimated 8.7% sialic acid. According to the UniPro values for each, the Fetuin-B molecular weight is calculated at 42,663 while the Fetuin-A is 38,419.
      Helpful?
  2. Hi, What is the difference in Type 1 versus Type II asialofetuin
    1 answer
    1. The difference between the Type I and Type II Asialofetuin products does not represent any kind of biochemical or functional difference. These indicate different methods of production and purification. The Type II option, product A1908, utilizes neuraminadase in an enzymatic cleavage step. The Type I, product A4781, uses a proprietary modification of that described in Spiro, R.G., J. Biol. Chem., 235, 2860 (1960).