Przejdź do
A4800
Agar
Type M, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Agar-agar, Gum agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C12H18O9)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
50405901
eCl@ss:
42040102
EC Number:
232-658-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (Rhodophyceae)
Quality Segment
type
Type M
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
transition temp
transition temp 34-36 °C
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Type M agar is predominantly used in plant tissue culture. It is similar to agar, a polysaccharide complex with a backbone of alternating agarose and agaropectin molecules and extracted from red algae.
Application
Type M agar has been used as a component of Murashige and Skoog (MS) medium for culturing Arabidopsis thalania seeds. It has also been used in rooting media for tomato (Solanum lycopersicum) seeds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1296A6686A9799
Agar Type M, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A4800
Agar
Agar microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Sigma-Aldrich
A1296
Agar
Agar Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
Agar
Agar High gel strength, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A9799
Agar
description
Type M, suitable for plant cell culture
description
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
description
Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
description
High gel strength, suitable for plant cell culture
form
powder
form
powder
form
granular
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable, protein purification: suitable, microbiological culture: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
synthetic, algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
transition temp
transition temp 34-36 °C
transition temp
congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O)
transition temp
transition temp 32-39 °C
transition temp
transition temp 32-38 °C (1.5%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)