Przejdź do
A4862
α-Amylase from Bacillus sp.
liquid
Synonim(y):
1,4-α-D-glucan glucanohydrolase, 1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase, alpha-amylase, endoglucanase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
664,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160410
Biological source:
Bacillus sp.
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Bacillus sp.
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
α-Amylase belongs to glycosyl hydrolase family 13. It comprises of A, B and C domains. Domain A has two aspartic acid and a glutamic acid as catalytic residues. Domain B possesses Ca2+ and Na+ binding sites.
Application
α-Amylase from Bacillus sp. has been used in the digestion of lyophilized microalgae sample. It has also been used to evaluate α-amylase inhibitory activity in marine algae samples and Myrmecodia platytyrea.
Biochem/physiol Actions
α-Amylase hydrolyzes the polysaccharides starch, malto-oligosaccharides at the α-d-(1,4)-glucosidic linkages to α-anomeric products. It has wide applications in industries including food, pharmaceutical, textile and paper.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 mg of maltose from starch in 3 minutes at pH 6.9 at 20 deg C.
Legal Information
A product of Novozyme Corp.
Termamyl is a registered trademark of Novozymes Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6814A6380A3403
description
liquid
description
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
description
Type II-A, lyophilized powder, ≥1,500 units/mg protein (biuret)
description
Type XII-A, saline solution, ≥500 units/mg protein (biuret)
biological source
Bacillus sp.
biological source
Bacillus sp.
biological source
bacterial (Bacillus amyloliquefaciens)
biological source
-
form
liquid
form
powder
form
lyophilized powder
form
saline solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can I dilute the alpha amylase (A4862) in distilled/deionized water or should I use any specific buffer for dilution?
    1 answer
    1. This product may be diluted further using ultrapure water. Please see the link below to review the enzymatic assay method for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase