Przejdź do
A4882
6-Thioguanine
≥98%, Guanine antimetabolite, powder
Synonim(y):
2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
887,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
205-827-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
157765
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
Storage temp.:
room temp
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Thioguanine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
6-Thioguanine is a variant of guanine with hydrogen bonding at the N-7 of the purine ring. Its association with cytosine alters the dimension of the base stacking. 6-Thioguanine usage in treating inflammatory bowel disease (IBD) contributes to nodular regenerative hyperplasia (NRH) in the liver.
Application
6-Thioguanine has been used:
  • to induce autophagy and apoptosis in colorectal cancer cell lines HCT116
  • as a selection marker in the mutation and survival assay in chinese hamster lung fibroblasts culture V79
  • as a selection marker in clonogenic Lung metastasis assay of 4T1-luc cells
Biochem/physiol Actions
Antimetabolite used in the treatment of leukemias. Competes with hypoxanthine and guanine for the enzyme hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase, which catalzyes a critical step in the generation of purine nucleotides.
Ribosylated and phosphorylated by the same pathway as natural purine bases; as the nucleotide, inhibits a variety of cellular processes involved in nucleic acid synthesis. Has a long history as an effective treatment of leukemia.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A46601660000PHR3250
Tioguanina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1660000
Tioguanina
description
≥98%
description
Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
assay
≥98%
assay
~98%
assay
-
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light greenish-yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Thioguanine
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)