Przejdź do
A4978
Alendronate sodium trihydrate
≥97% (NMR), bone resorption inhibitor, powder
Synonim(y):
4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl phosphonic acid, monosodium, MK-217
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12NaNO7P2 · 3 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.12
UNSPSC Code:
41106300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alendronate sodium trihydrate, ≥97% (NMR), powder
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
color
white
solubility
water, double-distilled: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].NCCCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... FDPS(2224)
Application
Alendronate sodium trihydrate has been used:
  • for calcium phosphate nanoparticles (nCaP)/ bisphosphonate (BP) coating on titanium implants and analyze its osteogenic capacity
  • in osteogenic differentiation of human bone marrow stromal cells (hBMSCs) isolated from aged osteoporosis patients- and healthy-person
  • to treat osteoblast progenitor cells and osteoblasts and study their effect on osteoblast behaviors using conventional assays and simple digital image analysis
Biochem/physiol Actions
Alendronate is a nitrogen-containing bisphosphonate that is known to hinder the mevalonate pathway and limit osteoclastic function and activity. Alendronate sodium trihydrate is a bone resorption inhibitor, farnesyl diphosphate synthase inhibitor, and CD45 protein tyrosine phosphatase inhibitor.
Alendronate sodium trihydrate is a bone resorption inhibitor; farnesyl diphosphate synthase inhibitor (IC50 = 460 nM); CD45 protein tyrosine phosphatase inhibitor.
Preparation Note
Following reconstitution, it is recommended to aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR15991012780BP830
description
≥97% (NMR), powder
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥97% (NMR)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
water, double-distilled: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. After diluting in H2O, under what conditions should the solution be stored and what is the shelf-life?
    1 answer
    1. Following reconstitution, it is recommended to aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
      Helpful?
  2. What quality control assays are typically done on Product A4978, Alendronate sodium trihydrate?
    1 answer
    1. The assays typically done on Product No. A4978 are appearance, solubility, elemental analysis for carbon, hydrogen and nitrogen (CHN) and proton NMR (1H-NMR) spectroscopy. The results of these assays may be found on the certificate of analysis for each lot.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How should I dissolve Product A4978, Alendronate sodium trihydrate?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at a concentration of 10 mg/mL.
      Helpful?
  5. I see that Product A4978, Alendronate sodium trihydrate, is a trihydrate. How was the water content determined?
    1 answer
    1. Our supplier typically determines the water content by a loss on drying. We have not tested the water content in our labs here at Sigma by that method; we typically confirm the supplier’s value by CHN (elemental analysis for carbon, hydrogen and nitrogen, comparing the measured values to the theoretical values for the trihydrate).