Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
352,00 zł
Nazwa produktu
Asp-Phe methyl ester, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
sweetness
160-200 × sucrose
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChI key
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥98%, FG | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| sweetness 160-200 × sucrose | sweetness - | sweetness - | sweetness - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?