Przejdź do
1043706
USP
Aspartam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Asp-Phe methyl ester, N-(L-α-Aspartyl)-L-phenylalanine methyl ester, Asp-Phe-OMe, Aspartame
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.30
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2223850
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aspartame
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChI key
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Aspartamu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W700655A5139A1320000
Aspartam United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1043706
Aspartam
Aspartame European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1320000
Aspartame
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98%, FG
description
≥98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
Halal, Kosher, FG
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
aspartame
API family
-
API family
-
API family
aspartame
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aspartam
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)