Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 584,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H32BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-285-6
MDL number:
Form:
solid
584,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCCC(CCC)C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]2(C)C
InChI
1S/C17H32NO2.BrH/c1-5-7-13(8-6-2)17(19)20-16-11-14-9-10-15(12-16)18(14,3)4;/h13-16H,5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15+,16+;
InChI key
QSFKGMJOKUZAJM-CNKDKAJDSA-M
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?