Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1170,00 zł
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, western blot: 1:30,000
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| biological source donkey | biological source donkey | biological source donkey | biological source sheep |
| conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate |
| technique(s) direct ELISA: 1:30,000, western blot: 1:30,000 | technique(s) quantitative precipitin assay: suitable | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:40 | technique(s) dot blot: 1:30,000, direct ELISA: 1:30,000, western blot: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?