Przejdź do
A5282
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
≥98% (TLC), solid, NMDA receptor antagonist
Synonim(y):
5-Phosphono-DL-norvaline, DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid, AP-5, APV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.13
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2446389
Form:
solid
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 4 mg/mL, H2O: 5.6 mg/mL, organic solvents: insoluble
SMILES string
NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
InChI key
VOROEQBFPPIACJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid has been used:
  • in the inactivation of N-methyl-D-aspartate (NMDA)-mediated synapses
  • used in growth medium for inhibition of electrical activity in the neuronal network
  • used to isolate N-methyl-D-aspartate receptors (NMDAR) or α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR)-mediated currents were isolated using this product
  • used in double distilled water to compare its NMDA antagonistic action with that of prion protein (PrPC)
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant; potent and selective NMDA receptor antagonist.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A491067338162663
description
solid
description
-
description
analytical standard
description
ReagentPlus®, 99%
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
0.1 M NaOH: 4 mg/mL, organic solvents: insoluble, H2O: 5.6 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
rat ... Grik1(29559), Grin2a(24409), Grin2b(24410)
Gene Information
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
Gene Information
-
Gene Information
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)