Przejdź do
A5352
L-(+)-2-Amino-6-phosphonohexanoic acid
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
L-AP6
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
SMILES string
N[C@@H](CCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14NO5P/c7-5(6(8)9)3-1-2-4-13(10,11)12/h5H,1-4,7H2,(H,8,9)(H2,10,11,12)/t5-/m0/s1
InChI key
QIOXWRQXHFVNLV-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
L-(+)-2-Amino-6-phosphonohexanoic acid (L-AP6) is an excitatory glutamate analogue that is able to depolarize L-quisqualic acid (QUIS)-sensitized CA1 rat hippocampal neurons.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)