Przejdź do
A5414
L-Alanine 4-methoxy-β-naphthylamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.75
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)N)cc2ccccc12
InChI
1S/C14H16N2O2.ClH/c1-9(15)14(17)16-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13(8-11)18-2;/h3-9H,15H2,1-2H3,(H,16,17);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZEKFPQBOUDNNNH-FVGYRXGTSA-N
General description
Fluorogenic substrate for aminopeptidase M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1635G9137A2628
description
-
description
-
description
dipeptidylpeptidase IV substrate
description
protease substrate
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: insoluble
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)