Solutions may be stored refrigerated at 2-8°C. The long term stability of this product in solution has not been determined. However, filter sterilized solutions of human and bovine origin have a shelf life of 2 - 3 years when stored refrigerated. Albumin solutions may also be stored at -20 °C. Avoid repeated freeze/thaw cycles for frozen solutions.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 672,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4240,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
672,00 zł
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Grade V
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation
purified by
crystallization
technique(s)
bioconjugation: suitable
solubility
H2O: soluble 40 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
General description
Application
Studies to test the effects of localization on DNA immunizations use ovalbumin in antibody assays.
Ovalbumin has been used as an induction agent in model studies of atopic dermatitis.
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis) | description For use as a marker in SDS-PAGE | description lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis) |
| assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥90% (agarose gel electrophoresis) | assay - | assay ≥98% (agarose gel electrophoresis) |
| technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) bioconjugation: suitable |
| biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source chicken egg white |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from chicken egg white
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Upon resuspension, at what temperature should albumin be stored and how long is it stable?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this endotoxin free ovalbumin?
1 answer-
Unfortunately, this product is not tested for endotoxin.
Helpful?
-
-
Is A5503 fluorescent?
1 answer-
This product is pure ovalbumin with a minimum purity specification of 98%. No fluorescent conjugate or probe is present in this material.
Helpful?
-
-
Does A5503 can analyze by western blotting?
1 answer-
This product has not been specifically tested for use in western blot. However, there is no reason to suspect that this albumin would not be suitable.
Helpful?
-
-
How is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, analyzed for purity?
1 answer-
A5503 is analyzed by agarose gel electrophoresis. We have not done SDS-PAGE.
Helpful?
-
-
Is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, endotoxin-tested?
1 answer-
A5503 is not endotoxin-tested. None of the ovalbumins are endotoxin-tested.
Helpful?
-
-
Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, is to be stored at 2 - 8°C. Does it ship on ice?
1 answer-
A5503 does not require shipping on ice.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the solubility of Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, in aqueous buffers (e.g. Tris, PBS)?
1 answer-
We have only tested solubility in water. Salts in buffers may make solubility more difficult.
Helpful?
-
-
Is Product No. A5503, Albumin from chicken egg white, suitable for cell culture or injection?
1 answer-
We do not test any of the ovalbumins in cell culture or in vivo applications. Customers would need to perform suitability testing in their own experiments.