Przejdź do
A5585
5-(N-Methyl-N-isobutyl)­amiloride
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
MIA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
951,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18ClN7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.76
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
951,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
200-201 °C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-5(2)4-19(3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
InChI key
RVIUMPLAOXSSGN-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N-Methyl-N-isobutyl)­amiloride is a potent blocker of the Na2/H+ antiport. 5-(N-Methyl-N-isobutyl)­amiloride has been used to study early cellular response to acidosis.
Biochem/physiol Actions
Potent blocker of the Na+/H+ antiport. Possible antitumor agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2417P203A3085
description
≥98% (TLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
solid
description
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (with warming), H2O: insoluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
mp
200-201 °C
mp
-
mp
-
mp
202-205 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)