Przejdź do
A5837
Arachidonoyl coenzyme A lithium salt
≥85%
Synonim(y):
Arachidonoyl CoA lithium salt, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoyl coenzyme A lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H66N7O17P3S · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1053.99 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥85%
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CCCCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C41H66N7O17P3S.Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-32(50)69-25-24-43-31(49)22-23-44-39(53)36(52)41(2,3)27-62-68(59,60)65-67(57,58)61-26-30-35(64-66(54,55)56)34(51)40(63-30)48-29-47-33-37(42)45-28-46-38(33)48;/h8-9,11-12,14-15,17-18,28-30,34-36,40,51-52H,4-7,10,13,16,19-27H2,1-3H3,(H,43,49)(H,44,53)(H,57,58)(H,59,60)(H2,42,45,46)(H2,54,55,56);/q;+1/p-1/b9-8+,12-11+,15-14+,18-17+;/t30-,34-,35-,36+,40-;/m1./s1
InChI key
PFJKRDANWCBXHE-VKSULDSYSA-M
Application
Arachidonoyl coenzyme (Arachidonoyl CoA) is used as a substrate for the long-chain N-acylation of glycines by enzymes such as glycine N-acyltransferase-like 2 (GLYATL2) and of acytransferases such as lysophosphatidic acid acyltransferase (CGI-58/ABHD5). Arachidonoyl CoA is used as a charged membrane-impermeant analog of arachidonic acid (AA). Arachidonoyl CoA is used in the synthesis of arachidonoyl amino acids by cytochrome c.
Arachidonoyl coenzyme A lithium salt may be used as a substrate for lysophosphatidylcholine acyltransferase 3 (LPCAT3).
Biochem/physiol Actions
Arachidonoyl CoA is used as a charged membrane-impermeable analog of arachidonic acid (AA). It is used as a substrate for the long-chain N-acylation of glycines by enzymes such as glycine N-acyltransferase-like 2 (GLYATL2) in the presence of cytochrome c.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2659O6877H2012
description
≥85%
description
≥90% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥85%
assay
≥85%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)