Przejdź do
A5879
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
≥98% (TLC), NOS inhibitor, powder
Synonim(y):
2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea dihydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-257-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3911163
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
190-196 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
SMILES string
Br[H].Br[H].NCCSC(N)=N
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
InChI key
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide inhibits nitric oxide synthase (NOS).
Biochem/physiol Actions
Inhibits constitutive and inducible NOS.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)