Przejdź do
A5922
Amifostine trihydrate
≥97% (TLC), powder
Synonim(y):
2-(3-Aminopropyl)aminoethyl phosphorothioate, WR2721
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H15N2O3PS · 3 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(SCCNCCCN)(O)=O.O.O.O
InChI
1S/C5H15N2O3PS.3H2O/c6-2-1-3-7-4-5-12-11(8,9)10;;;/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10);3*1H2
InChI key
TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Amifostine may provide renal protection during PRRT using somatostatin analogs by mitigating radiation damage and reducing the absorbed kidney radiation dose. Amifostine remediates the degenerative effects of radiation on the mineralization capacity of the murine mandible.
Biochem/physiol Actions
Radioprotective agent. Selectively protects normal tissues from the damaging effects of anti-neoplastic radiation therapy. Selectivity is due to preferential uptake by normal tissues and subsequent metabolic activation to 2-(3-aminopropyl)aminoethanethiol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR29401019406
Amifostyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1019406
Amifostyna
description
≥97% (TLC), powder
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
assay
≥97% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)