Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 622,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
622,00 zł
Nazwa produktu
N-Acetyl-Asp-Glu, ≥97% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]22/D −34.5°, c = 1.1 in H2O(lit.)
storage condition
(Tightly closed. Dry)
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)
InChI key
OPVPGKGADVGKTG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907), GRM3(2913)
mouse ... GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168), GRM3(108069)
rat ... GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668), GRM3(24416)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (TLC) | description ≥99% (HPLC), powder | description powder | description ≥99% (HPLC), powder |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility ethanol: soluble, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, H2O: 6 mg/mL | solubility - |
| storage condition (Tightly closed. Dry) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?