Przejdź do
A6005
Amygdalin
≥99% (HPLC), from apricot kernels
Synonim(y):
D-Mandelonitrile 6-O-β-D-glucosido-β-D-glucoside, D-Mandelonitrile-β-gentiobioside, Amygdaloside, Laetrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27NO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.43
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-925-3
Beilstein/REAXYS Number:
66856
MDL number:
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
apricot kernels
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<11% water (Karl Fischer)
color
white
mp
223-226  °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H27NO11/c21-6-10(9-4-2-1-3-5-9)30-20-18(28)16(26)14(24)12(32-20)8-29-19-17(27)15(25)13(23)11(7-22)31-19/h1-5,10-20,22-28H,7-8H2/t10?,11-,12-,13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
XUCIJNAGGSZNQT-SWRVSKMJSA-N
Application
Amygdalin, a cyanide containing glycoside, may be used as a substrate to identify, differentiate and characterize enzymes such as maltase(s), emulsin(s) and β-glucosidase(s).
Biochem/physiol Actions
Cyanogenic glycoside that is a component of bitter almonds and apricot pits. There is no scientific evidence that amygdalin itself is an effective anti-cancer agent. Recent studies using β−glucoside linked to a tumor-associated monoclonal antibody to release cyanide at the tumor cell has shown significant cytotoxicity.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8955910050C8002
Amygdalin phyproof&#174; Reference Substance
PHL89559
Amygdalin
description
≥99% (HPLC), from apricot kernels
description
phyproof® Reference Substance
description
BioXtra, ≥97.0% (HPLC)
description
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
biological source
apricot kernels
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
plant
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to very faintly turbid, colorless (hot)
solubility
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amygdalin
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. If I will get the one gram, how many doses does that provide? And how is it mixed?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use. To determine dosage information is animal models please review current literature.