Przejdź do
A6007
Apotryptophanase from Escherichia coli
soluble powder, 75-150 units/mg solid
Synonim(y):
Tryptophanase from Escherichia coli, L-Tryptophan indole-lyase (deaminating)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
75-150 units/mg solid
Biological source:
Escherichia coli
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
form
soluble powder
specific activity
75-150 units/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
Apotryptophanase is used for the quantitative determination of pyridoxal-phosphate. Apotryptophanase, from Sigma, has been used to study pregnancy-associated PLP deficiency and vitamin B-6 deficiency .
Biochem/physiol Actions
Apotryptophanase hydrolizes tryptophan and is capable of catalyzing α,β-elimination reactions with a number of substituted amino acids, including S-methyl-, S-ethyl- and S-benzyl- L-cysteine. DTNB inactivates tryptophanase .
Other Notes
One unit releases one μg of indole from L-tryptophan in 10 min at pH 8.3 at 37 °C in the presence of 0.04 mM pyridoxal-5′--phosphate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5894G8880A7437
description
soluble powder, 75-150 units/mg solid
description
Grade VII, lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein
description
Grade V, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
75-150 units/mg solid
specific activity
500-1,500 units/mg protein
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
biological source
Escherichia coli
biological source
-
biological source
Escherichia coli
biological source
-
form
soluble powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)